Merck
45897
Sigma-Aldrich
Geranyl acetate
mixture of isomers, >97.0% (sum of isomers, GC)
Seleccione un Tamaño
500 ML
42,20 €
42,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
42,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Beilstein:
1722815
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
42,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
>97.0% (sum of isomers, GC)
índice de refracción
n20/D 1.462
bp
236-242 °C (lit.)
densidad
0.913 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
Clave InChI
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)