Merck
458961
Sigma-Aldrich
Polyethylene-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~1,400
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
formulario
solid
mol peso
average Mn ~1,400
composición
ethylene oxide, 50 wt. %
CMC
49.2 mg/L (25°C)
tensión superficial
53 dyn/cm, 25 °C
valor hidroxilo
33 mg KOH/g
temperatura de transición
Tm 115 °C (DSC)
HLB
10
cadena SMILES
C=C.OCCO
Aplicación
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Nonionic surfactant.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable