Merck
458880
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
98%
Sinónimos:
3-Bromo-2,4,6-trimethylbenzenamine
Seleccione un Tamaño
25 G
233,00 €
233,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
233,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H(CH3)3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
233,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
color
, Light Brown to Dark Brown to Dark Purple
índice de refracción
n20/D 1.575 (lit.)
bp
172-173 °C/24 mmHg (lit.)
mp
34.5-39.3 °C (lit.)
densidad
1.313 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1N
InChI
1S/C9H12BrN/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,11H2,1-3H3
Clave InChI
MVLMPTBHZPYDBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Magdalena Markowicz et al.
Journal of biological physics, 38(4), 637-656 (2012-11-13)
The interactions between dendrimers and different types of drugs are nowadays one of the most actively investigated areas of the pharmaceutical sciences. The interactions between dendrimers and drugs can be divided into: internal encapsulation, external electrostatic interaction, and covalent conjugation.