Merck
457612
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-imidazole
98%
Seleccione un Tamaño
1 G
21,55 €
21,55 €
Precio de catálogo43,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
21,55 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
21,55 €
Precio de catálogo43,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
59-67 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-13-10-4-2-9(3-5-10)12-7-6-11-8-12/h2-8H,1H3
Clave InChI
XNLOIFUGGCCEQX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enhanced catalytic performance by copper nanoparticle-graphene based composite.
Mondal P, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(16), 5615-5623 (2013)