Merck
457183
Sigma-Aldrich
Ammonium hexafluorostannate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Diammonium hexafluorostannate, Diammonium tin hexafluoride
Seleccione un Tamaño
5 G
98,50 €
98,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
98,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2SnF6
Número de CAS:
Peso molecular:
266.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
98,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: tin
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
[NH4+].[NH4+].F[Sn--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2H3N.Sn/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Clave InChI
UWWCEQYTGCAXHS-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zeng Chen et al.
Nanoscale research letters, 11(1), 295-295 (2016-06-15)
SnO2 nanosheet-structured films were prepared on a fluorine-doped tin oxide (FTO) substrate using ZnO nanosheet as template. The as-prepared SnO2 nanosheets contained plenty of nano-voids and were generally vertical to the substrate. TiO2 nanoparticles were homogeneously deposited into the intervals