Merck
456586
Sigma-Aldrich
Poly(1,3-propylene adipate)
average Mw ~5,700, average Mn ~4,800
Sinónimos:
Poly(trimethylene adipate)
About This Item
Fórmula lineal:
[O(CH2)3O2C(CH2)4CO]n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mol peso
average Mn ~4,800
average Mw ~5,700
temperatura de transición
Tg −59 °C
Tm 44 °C (DSC at peak)
cadena SMILES
OCCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)