Merck
456519
Sigma-Aldrich
3-Cyclopentenecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C5H7CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
112.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
densidad
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)C1CC=CC1
InChI
1S/C6H8O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h1-2,5H,3-4H2,(H,7,8)
Clave InChI
XVSYDLITVYBCBD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
High-Field 1H and 13C NMR Spectroscopic Study of the 2-Norbornyl Cation1a.
Olah GA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 104(25), 7105-7108 (1982)
Changxia Shi et al.
Science advances, 6(34), eabc0495-eabc0495 (2020-09-03)
Three types of seemingly unyielding trade-offs have continued to challenge the rational design for circular polymers with both high chemical recyclability and high-performance properties: depolymerizability/performance, crystallinity/ductility, and stereo-disorder/crystallinity. Here, we introduce a monomer design strategy based on a bridged bicyclic
Improved selectivity in the preparation of some 1, 1-difunctionalized 3-cyclopentenes. High yield synthesis of 3-cyclopentenecarboxylic acid.
Depres JP and Greene AE.
The Journal of Organic Chemistry, 49(5), 928-931 (1984)