456411
Titanium(III) chloride-aluminum chloride
TiCl3:AlCl3 3:1
Sinónimos:
Aluminum titanium chloride
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
composición
TiCl3:AlCl3, 3:1
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: titanium
cadena SMILES
Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/Al.12ClH.3Ti/h;12*1H;;;/q+3;;;;;;;;;;;;;3*+3/p-12
Clave InChI
DGFMFXMKCUOBCD-UHFFFAOYSA-B
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?