456403
2,5-Dibromo-3-dodecylthiophene
97%
Sinónimos:
2,5-Dibromo-3-dodecylthiophene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.53 (lit.)
bp
135 °C/2.5 mmHg (lit.)
densidad
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C16H26Br2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h13H,2-12H2,1H3
Clave InChI
ZIZGNWAMVWNAJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.