455547
Ferroceneboronic acid
Sinónimos:
(Boronocyclopentadienyl)cyclopentadienyl iron, NSC 119337
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
mp
145-150 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OB(O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C5H6BO2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4,7-8H;1-5H;
Clave InChI
HHGAJIKAUQWFKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
- Synthesis of ferrocene-appended subporphyrins for electrochemical property studies
- Synthesis of catalysts for polymerization of olefins
- Suzuki-coupling reaction with organic triflates
- Catalytic ortho-lithiation
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?