Merck
453870
Sigma-Aldrich
2-Vinylnaphthalene
optical grade, 98%
Sinónimos:
β-Vinylnaphthalene, (2-Naphthyl)ethene, 2-Ethenylnaphthalene
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
optical grade
Ensayo
98%
mp
64-68 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
Clave InChI
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used in plastic scintillators, neutron detectors and other demanding device applications.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shuliang Yang et al.
Chemistry, an Asian journal, 11(19), 2797-2801 (2016-04-29)
We report an efficient and controllable route to prepare magnetic tubular nanoreactors composed of a mesoporous SiO