Merck
453692
Sigma-Aldrich
(+)-Chloromethyl isomenthyl ether
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
204.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +57°, neat
índice de refracción
n20/D 1.468 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
densidad
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OCCl
InChI
1S/C11H21ClO/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)13-7-12/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10-,11+/m1/s1
Clave InChI
XOPLTFUYFXWFGB-MXWKQRLJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)