Merck
453153
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)zirconium(IV)
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Tetrakis(diethylamido)zirconium, Tetrakis(diethylamino)zirconium, Zirconium tetrakis(diethylamide)
About This Item
Fórmula lineal:
[(C2H5)2N]4Zr
Número de CAS:
Peso molecular:
379.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
electronic grade
Análisis
≥99.99% trace metals basis
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: zirconium
índice de refracción
n20/D 1.51 (lit.)
bp
128 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidad
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)[Zr](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Zr/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
GOVWJRDDHRBJRW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication