Merck
452009
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-diphenyl-3-furancarbonitrile
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
260.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
mp
201-205 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
phenyl
cadena SMILES
Nc1oc(-c2ccccc2)c(-c3ccccc3)c1C#N
InChI
1S/C17H12N2O/c18-11-14-15(12-7-3-1-4-8-12)16(20-17(14)19)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,19H2
Clave InChI
BPFMLOQVCKVCAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fused Pyrimidines. Part II: Synthesis and Antimicrobial activity of Some Furo [3, 2-e] imidazo [1,2-c] pyrimidines and Furo[2,3-d]pyrimidines.
Bhuiyan MMH, et al.
Croatica Chemica Acta. Arhiv Za Kemiju, 78(4), 633-633 (2005)
Structure, Electrical Conductivity and Dielectric properties of bulk, 2-amino-(4, 5-diphenylfuran-3-carbonitrile).
Hendi AA.
Life Sciences, 8(3) (2011)