Merck
451991
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethyl-3-furancarbonitrile
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
mp
163-169 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Cc1oc(N)c(C#N)c1C
InChI
1S/C7H8N2O/c1-4-5(2)10-7(9)6(4)3-8/h9H2,1-2H3
Clave InChI
ACHDPRAJHGRGDC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
N A Vaidya et al.
Journal of medicinal chemistry, 26(10), 1422-1425 (1983-10-01)
Twenty-three substituted 3,4-dihydro-4-oxoquinazolines or 3,4-dihydro-4-oxoazaquinazolines have been synthesized utilizing 2-amino-3-cyano-4,5-dimethylfuran and methyl acrylate as precursors for synthesis of the required substituted anthranilates. Six additional azaquinazolones were synthesized from 2-aminonicotinic or 3-aminopicolinic acid for comparison studies. All compounds were evaluated in
2-Amino-3-cyano-4, 5-dimethylfuran as precursors to butenolides and arylacetic acids.
Kooshkabadi H, et al.
Heterocycles, 29(7), 1221-1224 (1989)