Merck
450251
Sigma-Aldrich
Hydrazine dihydrochloride
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
NH2NH2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
104.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].NN
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
Clave InChI
LIAWOTKNAVAKCX-UHFFFAOYSA-N
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Catalytic-spectrophotometric determination of molybdenum in plant and steel with nile red-hydrazine dihydrochloride reaction.
Ensafi AA.
Analytical Letters, 25(!2), 2339-2354 (1992)
Rapid synthesis of 2, 5-disubstituted 1, 3, 4-oxadiazoles under microwave irradiation.
Bentiss F, et al.
Synthetic Communications, 31(6), 935-938 (2001)
Accelerated synthesis of 3, 5-disubstituted 4-amino-1, 2, 4-triazoles under microwave irradiation.
Bentiss F, et al.
Tetrahedron Letters, 41(10), 1539-1541 (2000)
Spectrophotometric method for determination of hydrazine.
Watt GW and Chrisp JD.
Analytical Chemistry, 24(12), 2006-2008 (1952)
A silver colloid produced by reduction with hydrazine as support for highly sensitive surface-enhanced Raman spectroscopy
Nickel U, et al.
Langmuir, 16(23), 9087-9091 (2000)