Merck
448818
Sigma-Aldrich
Anisole-d8
98 atom % D
Sinónimos:
Methoxybenzene-d8
Seleccione un Tamaño
1 G
367,00 €
367,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
367,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5OCD3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
367,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.5145 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
densidad
1.068 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
RDOXTESZEPMUJZ-JGUCLWPXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Samuel Jacobus Smit et al.
Frontiers in plant science, 10, 177-177 (2019-03-09)
Grapevine (Vitis vinifera L.) terpene synthases (VviTPS) are responsible for the biosynthesis of terpenic volatiles. Volatile profiling of nine commercial wine cultivars showed unique cultivar-specific variation in volatile terpenes emitted from grapevine flowers. The flower chemotypes of three divergent cultivars