448052
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propionate-2,2,3,3-d4
99 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Análisis
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.615 (lit.)
bp
93 °C/40 mmHg (lit.)
densidad
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C([2H])([2H])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3/i6D2,7D2
Clave InChI
JCANPYOQOFSGFD-KXGHAPEVSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)