Merck
447617
Sigma-Aldrich
Hexaethyldigermanium(IV)
97%
Sinónimos:
1,1,1,2,2,2-Hexaethyldigermane, Hexaethyldigermane
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)3GeGe(C2H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
319.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: germanium
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
densidad
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Ge](CC)(CC)[Ge](CC)(CC)CC
InChI
1S/C12H30Ge2/c1-7-13(8-2,9-3)14(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
Clave InChI
KAZJJJFSTXNXEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)