429961
Triethylgermanium hydride
98%
Sinónimos:
Triethylgermane
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: germanium
reagent type: reductant
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
121-122 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[GeH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Ge/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
LTLGQZPDSQYFSB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
- Ge(C2H5)3Br reacted with Na to yield Ge2(C2H5)6
- Ge2(C2H5)6 treated with Li to form Ge(C2H5)3Li
- ammonolysis of Ge(C2H5)3Li to give the end product, Ge(C2H5)3H. 1
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?