Merck
447161
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
99%
Sinónimos:
(S)-Glycerol 1-benzyl ether, 1-Benzyl-sn-glycerol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein:
2415534
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −4.7°, c = 20 in chloroform
bp
261 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m0/s1
Clave InChI
LWCIBYRXSHRIAP-JTQLQIEISA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)