Merck
446858
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heneicosafluoro-1-undecanol
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3(CF2)9CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
550.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
bp
143 °C/80 mmHg (lit.)
mp
102-105 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H3F21O/c12-2(13,1-33)3(14,15)4(16,17)5(18,19)6(20,21)7(22,23)8(24,25)9(26,27)10(28,29)11(30,31)32/h33H,1H2
Clave InChI
MPAMAEMOVKLPRB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Evidence of an odd-even effect on the thermodynamic parameters of odd fluorotelomer alcohols.
Costa JCS, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 54, 171-178 (2012)
J Jackson Ellington et al.
Journal of chromatography. A, 1216(28), 5347-5354 (2009-06-06)
This article describes the development of an analytical method for the determination of fluorotelomer alcohols (FTOHs) in soil. The sensitive and selective determination of the telomer alcohols was performed by extraction with methyl tert-butyl ether (MTBE) and analysis of the