442895
Mercury(I) sulfate
96%
Sinónimos:
Mercurous sulfate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
powder
densidad
7.56 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Hg+].[Hg+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Hg.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
MINVSWONZWKMDC-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges