Merck
441910
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-benzothiazolinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4BrNOS
Número de CAS:
Peso molecular:
230.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
229-233 °C (lit.)
cadena SMILES
Brc1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C7H4BrNOS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Synthesis of 6-bromo-2-benzothiazolinone has been reported.[1] Density of 6-bromo-2-benzothiazolinone is 1.7496 g/cm3 at 25°C.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
3-Substituted 6-Bromo-2-benzothiazolinones and Their Antialgal and Plant Growth Regulating Activity.
Sidoova E, et al.
Chemical Papers, 46(2), 112-115 (1992)
K Král'ová et al.
General physiology and biophysics, 12(5), 421-427 (1993-10-01)
2-Alkylthio-6-aminobenzothiazoles and their 6-N-substituted derivatives 3-(2-alkylthio-6-benzothiazolylaminomethyl)-2-benzothiazolineth iones and 3-(2-alkylthio-6-benzothiazolylaminomethyl)-6-bromo-2-benzothia zolinones inhibit photosynthetic processes in spinach chloroplasts and the chlorophyll production in Chlorella vulgaris. The inhibitory activity depends on the alkyl chain length of the thioalkyl substituent. The site of action
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 2, 136-136 (2015)