Merck
441082
Sigma-Aldrich
Gallium(III) phthalocyanine hydroxide
Dye content 75 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H17GaN8O
Número de CAS:
Peso molecular:
599.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
composición
Dye content, 75%
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
695 nm
cadena SMILES
O[Ga]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)