Merck
440639
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-2-furaldehyde
97%
Sinónimos:
4,5-Dimethylfurfural
Seleccione un Tamaño
1 G
34,65 €
5 G
165,00 €
34,65 €
Precio de catálogo49,50 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
34,65 €
5 G
165,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
34,65 €
Precio de catálogo49,50 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.529 (lit.)
bp
98-100 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Cc1cc(C=O)oc1C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-7(4-8)9-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
JPTPEPVCVXGNJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,6-Dimethyl-4-pyrrone has been reported to undergo photochemical rearrangement to afford 4,5-dimethyl-2-furaldehyde. Mechanism of this photorearrangement has been described.[1][2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The photochemical rearrangement of 3, 4-diphenyl-4, 5-epoxy-2-cyclopentene-1-one.
Padwa A.
Tetrahedron Letters, 5(15), 813-813 (1964)
Cédric Peyrot et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-10)
Faced with the ban of some organic UV filters such as octinoxate or avobenzone, especially in Hawaii, it became essential to offer new alternatives that are both renewable and safe for humans and the environment. In this context, a class
Photochemical Transformations of Small Ring Carbonyl Compounds. VIII. Photorearrangements in the Cyclopentenone Oxide Series1, 2.
Padwa A and Hartman R.
Journal of the American Chemical Society, 88(7), 1518-1524 (1966)
Xinyi Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(12), 3502-3510 (2019-02-28)
This work outlines a rapid novel methodology for the direct quantitation of 12 volatile aldehyde compounds related to oxidative off-flavors in wine, by measuring the combined free and hydrogen-sulfite-bound forms of each aldehyde compound, consisting of four general aldehydes, four