Merck
438499
Sigma-Aldrich
Benzyl 2,4-dihydroxyphenyl ketone
97%
Sinónimos:
2′,4′-Dihydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2COC6H3(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
112-116 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-11-6-7-12(14(17)9-11)13(16)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15,17H,8H2
Clave InChI
VFQKAJVKZKHVPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and study of mesogenic compounds having a methylene ketone (-CH2-CO-) linking group.
Chudgar NK and Shah A.
Liq. Cryst., 14(4), 1163-1167 (1993)