436496
N,N′-Dithiobisphthalimide
95%
About This Item
Ensayo
95%
mp
225-229 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1N(SSN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
Envase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)