Merck
436100
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Sinónimos:
1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
257.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
densidad
1.665 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-1-2-6(10)3-7(5)8(11,12)13/h1-3H,4H2
Clave InChI
JMNOONULDANZRZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide is an organic fluorinated building block.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)