Merck
436097
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
192.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
densidad
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
NONOHEMDNFTKCZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde is an organic fluorinated building block. It participates in the synthesis of diphenylthioethers.[1] It also participates in the preparation of 1-cyano derivative of nilutamide.[2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lorna Mitchell et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(5), 1310-1313 (2009-02-10)
The first examples of thioether-substituted benzonitriles as potential soft-drug androgen receptor antagonists are reported. A number of 4-(alkylthio)- and of 4-(arylthio)-benzonitrile analogs were evaluated in human androgen receptor binding and cellular functional assays. Analogs with potent in vitro binding and
Peter S Cogan et al.
Journal of medicinal chemistry, 46(24), 5258-5270 (2003-11-14)
The synthesis and preliminary evaluation of a doxorubicin-formaldehyde conjugate tethered to the nonsteroidal antiandrogen, cyanonilutamide (RU 56279), for the treatment of prostate cancer are reported. The relative ability of the targeting group to bind to the human androgen receptor was