Merck
436089
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
192.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
densidad
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
Fc1cccc(c1C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
FAKUGVHRTLCKHB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde participates in the synthesis of 2-amino-5-trifluoromethylquinazoline.[1]
Aplicación
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be employed for the synthesis of diaryl ether, 2-(3,5-dimethoxyphenoxy)-6-(trifluoromethyl)- benzonitrile[2] and substituted benzo[b]thiophene-2-carboxylates.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of Phloroglucinol Monoaryl Ethers.
Sherwood AM, et al.
Synthesis, 44, 1208-1212 (2012)
Synthesis of 2-Aminoquinazolines from ortho-Fluorobenzaldehydes.
Hynes JB and Campbell JP.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 34(2), 385-387 (1997)
Tetrahedron Letters, 33, 7499-7499 (1992)