434442
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
200-400 mesh particle size, 2 % cross-linked
Sinónimos:
Polystyrene crosslinked with divinylbenzene
About This Item
Productos recomendados
Formulario
beads (fine)
reticulante
2 % cross-linked
técnicas
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
superficie
500 m2/g
Matriz
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
200-400 mesh
tamaño de poro
260 Å mean pore size
técnica de separación
reversed phase
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3cccc(C=C)c3.C=Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)