Merck
434051
Sigma-Aldrich
Terbium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
98%
Sinónimos:
Tb(TMHD)3
About This Item
Fórmula lineal:
Tb(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
708.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: terbium
reagent type: catalyst
mp
163-164 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Tb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Tb/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
Clave InChI
JSAHJYGCYOFNGW-LWTKGLMZSA-K
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Qingru Wang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 235, 118260-118260 (2020-03-29)
Eu/Tb co-doped films with low concentration gold nanorods have been prepared using the solution process. The luminescence spectra investigations indicate that the introduction of nanorods can effectively enhance the energy transfer from Tb to Eu under excitation of 292 nm, because