433853
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-4-pyrazolecarboxaldehyde
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
145-148 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadena SMILES
Cc1nn(c(Cl)c1C=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H9ClN2O/c1-8-10(7-15)11(12)14(13-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
Clave InChI
DKZPJLZXLKAMDO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde hydrazone[1]
- N1-((5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylene)thiosemicarbazone[1]
- pyrazole derivatives, which were pharmacologically evaluated for analgesic (tail flick) and anti-inflammatory (based on carrageenan-induced paw edema) activities[4]
- N′-[(5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4- yl)methylene] 2/4-substituted hydrazides[5]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?