Merck
432164
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Gadolinium trifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
GdF3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
anhydrous
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: gadolinium
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
F[Gd](F)F
InChI
1S/3FH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
TYIZUJNEZNBXRS-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Employed in the synthesis of non-oxide glasses.[1][2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J. Mater. Sci., 32, 741-741 (1996)
Journal of Non-Crystalline Solids, 203, 127-127 (1996)
Kan Usuda et al.
Biological trace element research, 167(1), 84-90 (2015-03-10)
Various fluoride compounds are widely used in industry. The present risk assessment study was conducted using a series of inorganic binary fluorides of the type XFn, where X(n) = Na(+), K(+), Li(+), Mg(2+), Ca(2+), Sr(2+), Ba(2+), Al(3+), Nd(3+), La(3+), Ce(3+), Sm(3+), Gd(3+)
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.