431885
Dichlorobis(methyldiphenylphosphine)palladium(II)
97%
Sinónimos:
NSC 148042
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
cadena SMILES
Cl[Pd]Cl.CP(c1ccccc1)c2ccccc2.CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/2C13H13P.2ClH.Pd/c2*1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13;;;/h2*2-11H,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
GTSFBKGHQLDFHU-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Ullmann reactions (homocoupling reactions)
- Cross coupling reaction of tributyltin hydride with aryl iodides
- Double silylation, double carbonylation and cyclocarbonylation reactions
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)