430897
Rubidium formate
98%
Sinónimos:
Formic acid rubidium salt
About This Item
Fórmula lineal:
HCO2Rb
Número de CAS:
Peso molecular:
132.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
cadena SMILES
[Rb+].[H]C([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)