428949
4-Methyl-3-nitrobenzoyl chloride
99%
Sinónimos:
3-Nitro-p-toluoyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.581 (lit.)
bp
185 °C/36 mmHg (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
densidad
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
nitro
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClNO3/c1-5-2-3-6(8(9)11)4-7(5)10(12)13/h2-4H,1H3
Clave InChI
DXMHBBURYDVYAI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It may be used in the synthesis of the following:
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?