427462
5-Benzyloxy-1-pentanol
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
140 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
OCCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O2/c13-9-5-2-6-10-14-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,13H,2,5-6,9-11H2
Clave InChI
RZVDPWSEPVHOPU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?