Merck
426032
Sigma-Aldrich
Boc-3-iodo-D-Ala-OMe
99%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-D-alanine methyl ester, Boc-β-iodo-D-Ala-OMe, Boc-3-iodo-D-alanine methyl ester
Seleccione un Tamaño
5 G
117,00 €
117,00 €
Precio de catálogo234,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
117,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
329.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
117,00 €
Precio de catálogo234,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
55-59 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16INO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-6(5-10)7(12)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m1/s1
Clave InChI
UGZBFCCHLUWCQI-ZCFIWIBFSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)