425788
Toluene-d8
"100%", 99.96 atom % D
About This Item
pureza isotópica
99.96 atom % D
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
lim. expl.
0.34-6.3 % (lit.)
envase
pk of 10 × 1 mL
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0100% water
water
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
densidad
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Descripción general
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?