Merck
425729
Sigma-Aldrich
Terbium(III) trifluoromethanesulfonate
≥97%
Sinónimos:
Terbium tris(trifluoromethanesulfonate), Terbium tritriflate, Terbium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid terbium(III) salt
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3SO3)3Tb
Número de CAS:
Peso molecular:
606.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥97%
idoneidad de la reacción
core: terbium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Tb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
JLYAVYSVLLIWEK-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)