425710
Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinónimos:
Samarium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid samarium(III) salt
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
idoneidad de la reacción
core: samarium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clave InChI
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable