Merck
424951
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(−)-2-(tert-butyldimethylsilyloxy)propionate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH[OSi(CH3)2C(CH3)3]CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
232.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −30°, c = 1.26 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)[C@H](C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-8-13-10(12)9(2)14-15(6,7)11(3,4)5/h9H,8H2,1-7H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
KOBAXFIJEBLKRZ-VIFPVBQESA-N
Aplicación
Precursor to the lactyl-3,4-didehydroproline didemnin B side chain. Starting material for the asymmetric synthesis of syn- and anti- functionalized1,2-diols.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Mayer, S.C. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5192-5192 (1994)
Solladie, G. Almario, A.
Tetrahedron Letters, 35, 1937-1937 (1994)