Merck
424692
Sigma-Aldrich
(1,3-Dioxan-2-ylethynyl)trimethylsilane
96%
Seleccione un Tamaño
100 MG
294,60 CHF
250 MG
402,50 CHF
500 MG
637,80 CHF
1 G
804,20 CHF
2.5 G
1533,50 CHF
5 G
2247,20 CHF
10 G
3310,60 CHF
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-09355-100MG
294,60 CHF
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
294,60 CHF
250 MG
402,50 CHF
500 MG
637,80 CHF
1 G
804,20 CHF
2.5 G
1533,50 CHF
5 G
2247,20 CHF
10 G
3310,60 CHF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
184.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-09355-100MG
294,60 CHF
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Ensayo
96%
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#CC1OCCCO1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)