Merck
423661
Sigma-Aldrich
Cloroformo-d
99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinónimos:
Deuterocloroformo
About This Item
Fórmula lineal:
CDCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
120.38
Beilstein:
1697633
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
El producto 423661 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
pureza isotópica
99.8 atom % D
Ensayo
≥99.00%
Formulario
liquid
contiene
0.03 % (v/v) TMS
envase
pk of 10 × 1 mL
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0100% water
water
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
densidad
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yukiko Tsuji et al.
Plant biotechnology journal, 13(6), 821-832 (2015-01-13)
Bacteria-derived enzymes that can modify specific lignin substructures are potential targets to engineer plants for better biomass processability. The Gram-negative bacterium Sphingobium sp. SYK-6 possesses a Cα-dehydrogenase (LigD) enzyme that has been shown to oxidize the α-hydroxy functionalities in β-O-4-linked
Chong Li et al.
Nature communications, 5, 5709-5709 (2014-12-17)
Photoswitchable fluorescent diarylethenes are promising in molecular optical memory and photonic devices. However, the performance of current diarylethenes is far from satisfactory because of the scarcity of high-speed switching capability and large fluorescence on-off ratio. Here we report a trident
Mohammad Alauddin et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(46), 16479-16493 (2015-09-26)
This work describes the use of conformer-selective laser spectroscopy following supersonic expansion to probe the local folding proclivities of four-membered ring cyclic β-amino acid building blocks. Emphasis is placed on stereochemical effects as well as on the structural changes induced
Manoj Kumar et al.
Cancer research, 74(12), 3271-3281 (2014-04-18)
The preclinical development of peptidyl drugs for cancer treatment is hampered by their poor pharmacologic properties and cell penetrative capabilities in vivo. In this study, we report a nanoparticle-based formulation that overcomes these limitations, illustrating their utility in studies of
Hui-Ju Chuang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(2), 598-607 (2014-11-08)
A family of zirconium complexes containing bis-, tri- or tetra-BTP ligands (BTP = benzotriazole phenolate) were synthesized and structurally characterized. Treatment of Zr(O(i)Pr)4((i)PrOH) with 2.0 molar equivalents of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol ((C8)BTP-H) or 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butylphenol ((t-Bu)BTP-H) afforded zirconium alkoxide ([((C8)BTP)2Zr(O(i)Pr)2] (1); [((t-Bu)BTP)2Zr(O(i)Pr)2] (2))