423343
p-Tolyl [2-(trimethylsilyl)ethynyl] sulfone
98%
Sinónimos:
1-(p-Toluenesulfonyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene, 2-(Trimethylsilyl)ethynyl p-tolyl sulfone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
80-83 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16O2SSi/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(13,14)9-10-16(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
MMUNNGUGQXEUBR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?