423122
4-tert-Butylphthalonitrile
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
powder, crystals or chunks
bp
165-168 °C/6 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C12H12N2/c1-12(2,3)11-5-4-9(7-13)10(6-11)8-14/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
LOTMIRVNJTVTSU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable