422959
3,5,5-Trimethylhexanoyl chloride
98%
Sinónimos:
Isononanoyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
188-190 °C (lit.)
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CC(Cl)=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17ClO/c1-7(5-8(10)11)6-9(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
GEKPNPPFAYJZRD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
140 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)