Merck
422576
Sigma-Aldrich
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
227.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
powder
mp
151-155 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)c1ncccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-12(9-5-2-1-3-6-9)10-7-4-8-14-11(10)13(16)17/h1-8H,(H,16,17)
Clave InChI
YERHKEWRHQIXFY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid is a pyridine derivative. It is a heterocyclic building block used in chemical synthesis.
Aplicación
3-Benzoylpyridine-2-carboxylic acid may be used in the synthesis of 5-methyl-N-aryl substituted-1,3-oxazolidine-2,4-dione derivatives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and antitubercular activity of 5-methyl-N-aryl substituted oxazolidine dione derivatives.
International Journal of Pharmaceutical Archive, 2(5), 95-102 (2013)